(±)-3-Heptanol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (±)-Butyl-ethylcarbinol, (±)-3-Hydroxyheptan, (±)-Ethyl-butylcarbinol

149091000 149095000 149090250
ACRO149091000EA 128 EUR
ACRO149091000 ACRO149095000 ACRO149090250
(±)-3-Heptanol 98%
(±)-3-Heptanol
Formel: C₇H₁₆O
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,818 g/cm³
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004586
CAS-Nummer: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR