(±)-3-Nonanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A19120.18
A19120.30
A19120.18EA
88.6
EUR
A19120.18
A19120.30
(±)-3-Nonanol ≥98%
(±)-3-Nonanol
Purity: 98%
CAS No.: 624-51-1
Molecular Formula: C9H20O
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1719453
MDL No.: MFCD00014411
Formel:
C₉H₂₀O Siedepunkt: 192…194 °C Schmelzpunkt: –23…–22 °C Dichte: 0,824 Flammpunkt: 79 °C (174 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014411 CAS-Nummer: 624-51-1 EINECS: 210-850-6 |