3-Pentanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
129990250
129991000
129995000
ACRO129990250EA
27.5
EUR
ACRO129990250
ACRO129991000
ACRO129995000
3-Pentanol 98%
3-Pentanol
Formel:
C₅H₁₂O Molecular Weight: 88.15 g/mol Siedepunkt: 114…116 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –75 °C Dichte: 0.815 g/cm³ Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004574 CAS-Nummer: 584-02-1 EINECS: 209-526-7 UN: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 13,07197 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |