Ethanol absolut ≥99,8%, Electran für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
437433TEA 83.2 EUR
437433T 437433TDP 437435L
Ethanol absolut ≥99,8%, Electran für die Molekularbiologie
Ethanol
Bestellinformation: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,8 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
DNasen (Exo- und Endonucleasen) Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,0002 meq/g
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Nichtflüchtige Rückstände Max. 0,0010 %
Wasser Max. 0,2 %