Kompakte Büretten, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
10002 10004
661-1171EA 73.6 EUR
661-1171 661-1172
Kompakte Büretten, SILBERBRAND
Büretten
Kalknatronglas AR-GLAS®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Schwarze Graduierungen
  • Auslaufrohr Außen-Durchmesser 8 mm
Fehlergrenzen entsprechen der Klasse B.