Ethanol absolut ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
20820.362EA 124 EUR
20820.362 20820.464 20820.550 20820.930
Ethanol absolut ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Ethanol
Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99,5 %
Assay (V/V) Min. 99,8 %
IR Spectrum Passes test
Brechungsindex (20°C) 1,360 - 1,362
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water (KF) Max. 0,2%
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0,001%
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 0,005%
Free alkali (as NH₃) Max. 0,0005%
Methanol (GC) Max. 0,1%
S-compounds (as S) Max. 5 ppm
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable