E/E absolute 99,7 zA (Not denatured)
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
11093.01 11093.02 11093.03
SERA11093.01EA 46.5 EUR
SERA11093.01 SERA11093.02 SERA11093.03
E/E absolute 99,7 zA (Not denatured)
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3
Schmelzpunkt: –114.5 °C
Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806