E/E absolut ≥99,7% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-frei (nicht vergällt)
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
39556.01 39556.02 39556.03
SERA39556.01EA 65.3 EUR
SERA39556.01 SERA39556.02 SERA39556.03
E/E absolut ≥99,7% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-frei (nicht vergällt)
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78,3
Schmelzpunkt: –114.5 °C
Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806