Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
153385EEA 64.5 EUR
153385E 153386F 153385EDP 153386FDP
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0001 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0003 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 10 ppm
Wasser Max. 0,2 %
Absorption (250 nm) Max. 0,05
Absorption (280 nm) Max. 0,01
Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 50 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (280 nm) Min. 98 %
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.