Methanol 99.9% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
167830025 167835000
ACRO167830025EA 148 EUR
ACRO167830025 ACRO167835000
Methanol 99.9% für die Spektroskopie
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64.7 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.791 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %