Methanol 99.8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
268280010
268280025
ACRO268280010EA
37.1
EUR
ACRO268280010
ACRO268280025
Methanol 99.8% für die HPLC
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32.04 g/mol Siedepunkt: 64.6 Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.791 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.8 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Wavelength at 1 A.U. | ≤205 nm |
Residue after evaporation | ≤5 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |