Methanol 99.9%, gradient HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
325740025
325740010
ACRO325740025EA
81.5
EUR
ACRO325740025
ACRO325740010
Methanol 99.9%, gradient HPLC
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32.04 g/mol Siedepunkt: 64.6 Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.791 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
Additional info | filtered through 0.2 u membrane filter |
GC | ≥99.9 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Gradient analysis | : |
Absorbance largest eluted peak | ≤0.001 A.U. |