Methanol 99.8% electronic_MOS residue free
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
327900010
327900025
ACRO327900010EA
44.6
EUR
ACRO327900010
ACRO327900025
Methanol 99.8% electronic_MOS residue free
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32.04 g/mol Siedepunkt: 64.7 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.791 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.75 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤50 ppb |
Barium (Ba) | ≤200 ppb |
Copper (Cu) | ≤50 ppb |
Iron (Fe) | ≤200 ppb |