Methanol, anhydrous 99,9
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
Argon_Chemseal
41838.AK
41838.K2
41838.AKEA
38.7
EUR
41838.AK
41838.K2
Methanol, anhydrous 99,9
Methanol
Purity: 99.9%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°
Boiling Point: 64.7°
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32.04 g/mol Siedepunkt: 64.7 °C Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0.791 Flammpunkt: 11 °C (52 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 14,5957 |