Methanol, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
8047.9200EA 958.49 EUR
8047.9200 8047.5000PE
Methanol, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.5 %
Acetone, Aldehydes (as Acetone) max. 0.002 %
Boiling Range (initial to dry point) max. 2 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.1 %