Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan Holzalkohol Methylalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
152506XEA 0 EUR
152506X 152507P 152505N
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,8 %
Nichtflüchtige Rückstände Max. 5 ppm
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,00007 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0001 meq/g
Dichte (20/4) 0,7900 - 0,7920
Wasser 0,0500 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 60 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 90,0 %
UV Durchlässigkeit (235 nm) Min. 92,0 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 95,0 %