Methanol 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
34485-7L 34485-1L 34485-2.5L 34485-4X2.5L
34485-7LEA 327.22 EUR
34485-7L 34485-1L 34485-2.5L 34485-4X2.5L
Methanol 99,9 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Methanol
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Vapor Pressure 97.68 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Explosion Limit 36 %
Autoignition Temperature 725 °F