Methanol
Lieferant: KRAEMER MARTIN
|
Gefahr
|
12-000.1000
12-000.5000
KRAE12-000.1000EA
22.9
EUR
KRAE12-000.1000
KRAE12-000.5000
Methanol
Methanol
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...