Methanol ≥99,9%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06009.9900EA
0
EUR
1.06009.9900
1.06009.4000
1.06009.1011
1.06009.1000
1.06009.6025
1.06009.9905
1.06009.5000
1.06009.6010
1.06009.9025
1.06009.9950
1.06009.2511
1.06009.2500
1.06009.9180
MERC1.06009.9999
1.06009.9450
1.06009.6190
Methanol ≥99,9%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32,04 g/mol Siedepunkt: 64,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,792 g/cm3 (20 °C) Flammpunkt: 9,7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Spezifikation Testergebnisse
Reinheit (GC) | ≥ 99.9 % |
Identität (IR) | entspricht |
Erscheinungsbild | klar |
Farbe | ≤ 10 Hazen |
Löslichkeit in Wasser | entspricht |
Säuregehalt | ≤ 0,0002 meq/g |
Alkalinität | ≤ 0,0002 meq/g |
Dichte (d 20 °C/20 °C) | 0,791 - 0,793 |
Siedepunkt | 64 - 65 °C |
Benzol (Unreinheit A) (GC) | ≤ 2 ppm |
Ethanol (GC) | ≤0,05 % |
Aceton | ≤0,001 % |
Azetaldehyd | ≤0,001 % |
Formaldehyd | ≤0,001 % |
Leicht karbonisierbare Stoffe | entspricht |
Karbonylverbindung (als CO) | ≤0,001 % |
Chlorid (Cl) | ≤ 0,5 ppm |
Sulfat (SO₄) | ≤ 1 ppm |
Stoffe, die Kaliumpermanganat reduzieren (als O) | ≤0,00025 % |
Ag (Silber) | ≤0,000002 % |
Al (Aluminium) | ≤0,00005 % |
As (Arsen) | ≤0,000002 % |
Au (Gold) | ≤0,000002 % |
Ba (Bariumsulfat) | ≤0,00001 % |
Be (Beryllium) | ≤0,000002 % |
Bi (Wismut) | ≤0,000002 % |
Ca (Calcium) | ≤0,00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤0,000005 % |
Co (Kobalt) | ≤0,000002 % |
Cr (Chrom) | ≤0,000002 % |
Cu (Kupfer) | ≤0,000002 % |
Fe (Eisen) | ≤0,00001 % |
Ga (Gallium) | ≤0,000002 % |
In (Indium) | ≤0,000002 % |
Li (Lithium) | ≤0,000002 % |
Mg (Magnesium) | ≤0,00001 % |
Mn (Mangan) | ≤0,000002 % |
Mo (Molybdän) | ≤0,000002 % |
Ni (Nickel) | ≤0,000002 % |
Pb (Blei) | ≤0,00001 % |
Pt (Platin) | ≤0,000005 % |
Sn (Zinn) | ≤0,00001 % |
Ti (Titan) | ≤0,000002 % |
Ti (Thallium) | ≤0,000002 % |
V (Vanadium) | ≤0,000002 % |
Zn (Zink) | ≤0,00001 % |
Zr (Zirkonium) | ≤0,000002 % |
Verdampfungsrückstand | ≤0,0005 % |
Wasser | ≤0,05 % |