Methanol, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) analytisches Reagens
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06012.1000
1.06012.2500
1.06012.1000EA
30.51
EUR
1.06012.1000
1.06012.2500
Methanol, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) analytisches Reagens
Methanol
These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency.
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Boiling Point | 64.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 128 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.33 |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) no data available |
Ignition Point | 455 °C DIN 51794 |
Evaporation number | 6.3 |
Water absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |