Methanol, Prepsolv® für die präparative Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan
, Holzalkohol
, Methylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13351.9030EA
532
EUR
1.13351.9030
1.13351.9185
1.13351.4000
1.13351.2500
Methanol, Prepsolv® für die präparative Chromatographie, Supelco®
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32,04 g/mol Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1), REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |