Methanol 99,5, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
20846.292EA 19.6 EUR
20846.292 20846.326 20846.361 20846.463 20846.554 20846.930
Methanol 99,5, GPR RECTAPUR®
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %