Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20864.320EA
80.5
EUR
20864.320
20864.420
20864.290
20864.360
20864.400
20864.910
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Methanol
Formel:
CH₃OH Molecular Weight: 32,04 g/mol Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,8 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 64 - 65 °C |
Density (20/20) | 0.791 - 0.793 |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,03 % |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.7 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (230 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (235 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (210 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 68 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 74 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 98 % |
UV Durchlässigkeit (260-420 nm) | Min. 98 % |
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) | Max. 1 ppb |
Konform zu Ph.Eur. R 1053200 | Passes test |
Konform zu Ph.Eur. R1 1053201 | Passes test |
Konform zu Ph.Eur. R2 1053202 | Entspricht |