Methanol, wasserfrei (max. 0,002% H₂O) ≥99,9%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83679.230EA 67.3 EUR
83679.230 83679.290 83679.260
Methanol, wasserfrei (max. 0,002% H₂O) ≥99,9%
Methanol
250 ml Flasche mit Septumverschluß mit sechs wiederverschließbaren Einstichstellen
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,00050 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0003 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0020 %