1,10-Decandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Decamethylenglycol, 1,10-Dihydroxydecan
A13923.22
A13923.36
A13923.22EA
37.4
EUR
A13923.22
A13923.36
1,10-Decandiol ≥97%
1,10-Decandiol
Purity: 97%
CAS No.: 112-47-0
Molecular Formula: HO(CH2)10OH
Formula Weight: 174.28
Flash Point: 152°(306°F)
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 297°
Beilstein Reference: 1698975
Merck Reference: 14,2849
MDL No.: MFCD00004749
Formel:
C₁₀H₂₂O₂ Molecular Weight: 174,28 g/mol Siedepunkt: 297 °C Schmelzpunkt: 71…74 °C Dichte: 1,080 Flammpunkt: 152 °C (306 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004749 CAS-Nummer: 112-47-0 EINECS: 203-975-2 Merck Index: 14,2849 |