Ethylenglycol 95%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
410010010 410010025
ACRO410010010EA 33.6 EUR
ACRO410010010 ACRO410010025
Ethylenglycol 95%, rein
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 62,07 g/mol
Siedepunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,113 g/cm³
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Color scale ≤20 APHA