Ethylenglycol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
A11591.0CEA
222
EUR
A11591.0C
A11591.30
A11591.36
A11591.0E
Ethylenglycol ≥99%
Ethylenglycol
Purity: 99%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
Formel:
HOCH₂CH₂OH Molecular Weight: 62.07 g/mol Siedepunkt: 196…198 °C Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1.113 Flammpunkt: 119 °C (246 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002885 CAS-Nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |