Ethylenglycol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00949.1000
1.00949.2500
1.00949.1000EA
59.92
EUR
1.00949.1000
1.00949.2500
Ethylenglycol, EMPLURA®, Supelco®
Ethylenglycol
Formel:
HOCH₂CH₂OH Molecular Weight: 62.07 g/mol Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 116 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002885 CAS-Nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |