Ethylenglycol ≥99,0% Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dihydroxyethan
, 1,2-Ethandiol
, Glycol
85512.290EA
68.2
EUR
85512.290
85512.360
Ethylenglycol ≥99,0% Reag. Ph. Eur.
Ethylenglycol
Formel:
HOCH₂CH₂OH Molecular Weight: 62,07 g/mol Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1,115 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002885 CAS-Nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Appearance | Clear viscous liquid |
Relative density | 1.113 - 1.115 |
Brechungsindex (20°C) ( ± 1.432) | Passes test |
Boiling point (± 198 °C) | Passes test |
Acidity | Passes test |
Water | Max. 0.2 % |