Ethylenglycol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85978-10ML-F
85978-5ML-F
85978-10ML-FEA
279
EUR
85978-10ML-F
85978-5ML-F
Ethylenglycol, Supelco®
Ethylenglycol
Formel:
HOCH₂CH₂OH Molecular Weight: 62.07 g/mol Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1.115 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 116 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002885 CAS-Nummer: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |