1,3-Propandiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Trimethylenglycol, 1,3-Propylenglycol, 1,3-Dihydroxypropan
131400010
131402500
131400025
131400100
ACRO131400010EA
230
EUR
ACRO131400010
ACRO131402500
ACRO131400025
ACRO131400100
1,3-Propandiol 98%
1,3-Propandiol
Formel:
HO(CH₂)₃OH Molecular Weight: 76,1 g/mol Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 1,052 g/cm³ Flammpunkt: 140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002949 CAS-Nummer: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Merck Index: 12,09845 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
UV | at 400 nm A: ≤0.009 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |