1,3-Propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trimethylenglycol, 1,3-Propylenglycol, 1,3-Dihydroxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07481.0250
8.07481.1000
8.07481.0250EA
66.3
EUR
8.07481.0250
8.07481.1000
1,3-Propandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Propandiol
Formel:
HO(CH₂)₃OH Molecular Weight: 76.1 g/mol Siedepunkt: 214 Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 1.0597 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002949 CAS-Nummer: 504-63-2 EINECS: 207-997-3 Merck Index: 12,09845 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 100 g/l (20 °C) |
Melting Point | -32 °C |
Molar Mass | 76.09 g/mol |
Boiling Point | 213 - 215 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Refractive Index | 1.4396 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.5 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 405 °C |