1,4-Butandiol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dihydroxybutan, BDO, Tetramethylenglycol, 1,4-Butylenglycol
107630010 107630025 107630100
ACRO107630010EA 56.3 EUR
ACRO107630010 ACRO107630025 ACRO107630100
1,4-Butandiol 99+%
1,4-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 229.2 °C (1013hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002968
CAS-Nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA