1,4-Butandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dihydroxybutan, BDO, Tetramethylenglycol, 1,4-Butylenglycol
L03491.30 L03491.0B L03491.0E
L03491.30EA 24.3 EUR
L03491.30 L03491.0B L03491.0E
1,4-Butandiol ≥99%
1,4-Butandiol
Purity: 99% CAS No.: 110-63-4 Molecular Formula: HO(CH2)4OH Formula Weight: 90.12 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1633445 MDL No.: MFCD00002968
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 229…230 °C
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,017
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002968
CAS-Nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5