1,6-Hexandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Hexamethylenglycol, Hexamethylenglykol, 1,6-Dihydroxyhexan
A12439.0E
A12439.30
A12439.36
A12439.0EEA
152
EUR
A12439.0E
A12439.30
A12439.36
1,6-Hexandiol ≥97%
1,6-Hexandiol
Purity: 97%
CAS No.: 629-11-8
Molecular Formula: HO(CH2)6OH
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 147°(296°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.120
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 248-250°
Beilstein Reference: 1633461
Merck Reference: 14,4690
MDL No.: MFCD00002985
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 118,18 g/mol Siedepunkt: 248…250 °C Schmelzpunkt: 40…43 °C Dichte: 1,120 Flammpunkt: 147 °C (296 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002985 CAS-Nummer: 629-11-8 EINECS: 211-074-0 Merck Index: 14,4690 |