1,7-Heptandiol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Heptamethylenglycol, 1,7-Dihydroxyheptan, Heptamethylenglykol
120350100 120350010
ACRO120350100EA 95 EUR
ACRO120350100 ACRO120350010
1,7-Heptandiol 95%
1,7-Heptandiol
Formel: C₇H₁₆O₂
Molecular Weight: 132,2 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 0,951 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002987
CAS-Nummer: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -5.5° to -7.9° (20°C, 589 nm) (c=1,CHCl3)