1,8-Octandiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Octamethylenglycol, 1,8-Dihydroxyoctan
129380250 129381000
ACRO129380250EA 33.2 EUR
ACRO129380250 ACRO129381000
1,8-Octandiol 98%
1,8-Octandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 278,8 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002989
CAS-Nummer: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %