1,8-Octandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Octamethylenglycol, 1,8-Dihydroxyoctan
A15402.14
A15402.22
A15402.36
A15402.14EA
37.8
EUR
A15402.14
A15402.22
A15402.36
1,8-Octandiol ≥98%
1,8-Octandiol
Purity: 98+%
CAS No.: 629-41-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 171-173°/20mm
Beilstein Reference: 1633499
MDL No.: MFCD00002989
Formel:
C₈H₁₈O₂ Molecular Weight: 146,23 g/mol Siedepunkt: 171…173 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 58…61 °C Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 148 °C (298 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002989 CAS-Nummer: 629-41-4 EINECS: 211-090-8 |