1,9-Nonandiol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,9-Dihydroxynonan, Nonamethylenglycol, Nonamethylenglykol
129120250
129121000
ACRO129120250EA
41.8
EUR
ACRO129120250
ACRO129121000
1,9-Nonandiol 99%
1,9-Nonandiol
Formel:
C₉H₂₀O₂ Molecular Weight: 160,26 g/mol Siedepunkt: 177 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 44…48 °C Dichte: 0,918 g/cm³ Flammpunkt: 162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002991 CAS-Nummer: 3937-56-2 EINECS: 223-517-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Fused crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 48 °C |
GC | ≥97.5 % |