1,9-Nonandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,9-Dihydroxynonan, Nonamethylenglycol, Nonamethylenglykol
L06336.14
L06336.22
L06336.14EA
41.9
EUR
L06336.14
L06336.22
1,9-Nonandiol ≥97%
1,9-Nonandiol
Purity: 97%
CAS No.: 3937-56-2
Molecular Formula: HO(CH2)9OH
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 162°(323°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1737531
MDL No.: MFCD00002991
Formel:
C₉H₂₀O₂ Molecular Weight: 160.26 g/mol Siedepunkt: 288 °C Schmelzpunkt: 45…48 °C Dichte: 0.950 Flammpunkt: 162 °C (323 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002991 CAS-Nummer: 3937-56-2 EINECS: 223-517-5 |