Glycerin, wasserfrei, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
1,2,3-Propantriol, Glycerol
07091.3000
07091.4000
07091.5000
07091.7000
07091.2000
07091.6000
KRAF07091.3000EA
64
EUR
KRAF07091.3000
KRAF07091.4000
KRAF07091.5000
KRAF07091.7000
KRAF07091.2000
KRAF07091.6000
Glycerin, wasserfrei, reinst
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18,6 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...