Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol
24387.292EA 77.5 EUR
24387.292 24387.326 24387.361 24387.463 24387.554
Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,6 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 177 °C (offener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.257 - 1.265
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %