1,2,6-Hexantriol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2,6-Trihydroxyhexane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41808.0050 8.41808.9010
8.41808.0050EA 112 EUR
8.41808.0050 8.41808.9010
1,2,6-Hexantriol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2,6-Hexantriol
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 25…32 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002976
CAS-Nummer: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 25 - 32 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 178 °C (6.5 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.5 (300 g/l, H2O, 25 °C)