1-Butanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: n-Butylmercaptan, 1-Mercaptobutan, NBM, n-Butanthiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
8.01587.0100EA 49.5 EUR
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
1-Butanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molecular Weight: 90,19 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.597 g/l (20 °C)
Melting Point -116 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C
Vapor Pressure 61 hPa (25 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4425 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)