1-Decanthiol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 96%
CAS No.: 143-10-2
Molecular Formula: C10H22S
Formula Weight: 174.35
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4565
Odour: Unpleasant
Melting Point: -26°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1735223
MDL No.: MFCD00004884
Formel:
C₁₀H₂₂S Siedepunkt: 237 °C Schmelzpunkt: –26 °C Dichte: 0,843 Flammpunkt: 98 °C (208 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004884 CAS-Nummer: 143-10-2 EINECS: 205-584-2 UN: 3334 ADR: 9, |