Ethanthiol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Mercaptoethan, Ethylmercaptan
117860500 117865000 117860025
ACRO117860500EA 20.4 EUR
ACRO117860500 ACRO117865000 ACRO117860025
Ethanthiol 99+%
Ethanthiol
Formel: C₂H₆S
Molecular Weight: 62,14 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –148 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004887
CAS-Nummer: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4296 to 1.4316 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Cloud point ≤20.0°C
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %