Ethanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Mercaptoethan, Ethylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00796.0250 8.00796.1000
8.00796.0250EA 59.7 EUR
8.00796.0250 8.00796.1000
Ethanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethanthiol
Formel: C₂H₆S
Molecular Weight: 62,14 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –148 °C
Dichte: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004887
CAS-Nummer: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 6.8 g/l (20 °C)
Melting Point -148 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 35 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 576 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Refractive Index 1.4306 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 295 °C