1-Hexadecanthiol, (max. 4% H₂O) 97% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Mercaptohexadecan, n-Hexadecanthiol, Hexadecylmercaptan, n-Hexadecylmercaptan, Cetylmercaptan
L15099.AC L15099.AE L15099.AP
L15099.ACEA 26.9 EUR
L15099.AC L15099.AE L15099.AP
1-Hexadecanthiol, (max. 4% H₂O) 97% (Trockengewicht)
1-Hexadecanthiol
Purity: 97% CAS No.: 2917-26-2 Molecular Formula: C16H34S Formula Weight: 258.51 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4625 Odour: Unpleasant Melting Point: 19-23° Boiling Point: 334° Beilstein Reference: 1748495 MDL No.: MFCD00011677
Formel: C₁₆H₃₄S
Molecular Weight: 258,51 g/mol
Siedepunkt: 334 °C
Schmelzpunkt: 19…23 °C
Dichte: 0,846
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011677
CAS-Nummer: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
UN: 3334
ADR: 9,