1-Octadecanthiol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: n-Octadecanthiol, Stearylmercaptan, 1-Mercaptooctadecan, n-Octadecylmercaptan
L04123.14 L04123.22
L04123.14EA 25.9 EUR
L04123.14 L04123.22
1-Octadecanthiol 96%
1-Octadecanthiol
Purity: 96% CAS No.: 2885-00-9 Molecular Formula: CH3(CH2)17SH Formula Weight: 286.57 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Stench Boiling Point: 180°/5mm Beilstein Reference: 1811934 MDL No.: MFCD00004886
Formel: C₁₈H₃₈S
Molecular Weight: 286,57 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Dichte: 0,847
Flammpunkt: 185 °C (365 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004886
CAS-Nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN: 3335
ADR: 9,