1-Octanthiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: n-Octanthiol, n-Octylmercaptan, 1-Mercaptooctan
L07195.AE L07195.AP
L07195.AEEA 36 EUR
L07195.AE L07195.AP
1-Octanthiol ≥98%
1-Octanthiol
Purity: 98% CAS No.: 111-88-6 Molecular Formula: CH3(CH2)7SH Formula Weight: 146.29 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: -49° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 1733101 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00004912
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146.3 g/mol
Siedepunkt: 197…199 °C
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0.843
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004912
CAS-Nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9 III